2-Éthoxy-3-méthylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Ethoxy-2-methylpyrazine
M0809-25G M0809-5G
TCIAM0809-25GEA 194 EUR InStock
TCIAM0809-25G TCIAM0809-5G
2-Éthoxy-3-méthylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Éthoxy-3-méthylpyrazine
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00038025
Numéro CAS: 32737-14-7
EINECS: 251-184-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3642b06ed12c32192cefbb20620583f74115ad94&vid=3642b06ed12c32192cefbb20620583f74115ad94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité