2-sec-Butyl-3-méthoxypyrazine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazine
B2959-1G B2959-5G
TCIAB2959-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB2959-1G TCIAB2959-5G
2-sec-Butyl-3-méthoxypyrazine ≥97.0% (par GC)
2-sec-Butyl-3-méthoxypyrazine
Formule: C₉H₁₄N₂O
MW: 166,2203 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00006136
Numéro CAS: 24168-70-5
EINECS: 246-050-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2a3513b80449fab9aca3b9a73ab4651a617cc8&vid=2c2a3513b80449fab9aca3b9a73ab4651a617cc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité