2-Isopropyl-3-méthoxypyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0577-5GEA 167 EUR InStock
TCIAI0577-5G TCIAI0577-1G
2-Isopropyl-3-méthoxypyrazine ≥98.0% (par GC)
2-Isopropyl-3-méthoxypyrazine
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,1900 g/mol
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00006135
Numéro CAS: 25773-40-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/54/28972454.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité