Phenylglyoxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Oxo-2-phenylacetic acid, Benzoylformic acid
B1129-25G B1129-5G
TCIAB1129-25GEA 170 EUR InStock
TCIAB1129-25G TCIAB1129-5G
Phenylglyoxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Phenylglyoxylic acid
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Numéro MDL: MFCD00002575
Numéro CAS: 611-73-4
EINECS: 210-278-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e4e872b1a5e601f55677e62acb2d3896ecdc6eb&vid=8e4e872b1a5e601f55677e62acb2d3896ecdc6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 61.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité