Cyclohexylacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyclohexylacetic acid ethyl ester, Ethyl Cyclohexaneacetate, Cyclohexaneacetic acid ethyl ester
C1076-25ML C1076-500ML
TCIAC1076-25MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAC1076-25ML TCIAC1076-500ML
Cyclohexylacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Cyclohexylacétate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Point d'ébullition: 212°C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00001517
Numéro CAS: 5452-75-5
EINECS: 226-695-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97f2469ed7cc7ea43b95d0cef5ff7dda6cc6111d&vid=97f2469ed7cc7ea43b95d0cef5ff7dda6cc6111d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité