Tetrafluoroterephthalic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT0930-5GEA 129 EUR InStock
TCIAT0930-5G TCIAT0930-1G
Tetrafluoroterephthalic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrafluoroterephthalic acid
Formule: C₈H₂F₄O₄
MW: 238,0900 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012301
Numéro CAS: 652-36-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/20/28995020.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité