Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Éthoxypropylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

E0296-25ML E0296-500ML
TCIAE0296-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAE0296-25ML TCIAE0296-500ML
3-Éthoxypropylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Éthoxypropylamine


Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00008221
Numéro CAS: 6291-85-6
EINECS: 228-545-1
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51a8a6374025f9bafe242bfd6771823bf93d7d7b&vid=51a8a6374025f9bafe242bfd6771823bf93d7d7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité