2,2-Diméthylpropane-1,3-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
D1570-25G D1570-400G
TCIAD1570-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD1570-25G TCIAD1570-400G
2,2-Diméthylpropane-1,3-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2-Diméthylpropane-1,3-diamine
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,1800 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00009801
Numéro CAS: 7328-91-8
EINECS: 230-819-0
ONU: 2921
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc849976d57d033fae22a84689bf070672e1e0f9&vid=fc849976d57d033fae22a84689bf070672e1e0f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Freezing point 25.0 to 28.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité