α-D-Glucopyrannoside de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: α-D-Methylglucoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
M0228-25G M0228-500G M0228-100G
TCIAM0228-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0228-25G TCIAM0228-500G TCIAM0228-100G
α-D-Glucopyrannoside de méthyle ≥98.0% (par GC)
α-D-Glucopyrannoside de méthyle
Formule: C₇H₁₄O₆
MW: 194,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064086
Numéro CAS: 97-30-3
EINECS: 202-571-3
Merck Index: 14,06080
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a2c5b0219489badba2b8727c5dc13c69dea5d4d&vid=0a2c5b0219489badba2b8727c5dc13c69dea5d4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 170.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +157.0 to +162.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité