β-D-Glucopyrannoside de méthyle hémihydraté ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0709-25G M0709-5G
TCIAM0709-25GEA 295 EUR InStock
TCIAM0709-25G TCIAM0709-5G
β-D-Glucopyrannoside de méthyle hémihydraté ≥98.0% (par GC)
β-D-Glucopyrannoside de méthyle hémihydraté
Formule: C₇H₁₄O₆·0.5H₂O
Numéro MDL: MFCD00149442
Numéro CAS: 7000-27-3
EINECS: 211-909-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a4031a6f292cb1b9756460fef6968babfb0caf3&vid=4a4031a6f292cb1b9756460fef6968babfb0caf3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -31.0 to -35.0 deg (C=5, H2O)
Water 4.0 to 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité