p-Xylenol blue ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAX0016-1GEA 22 EUR InStock
TCIAX0016-1G TCIAX0016-25G
p-Xylenol blue ≥95.0% (par HPLC)
p-Xylenol blue
Formule: C₂₃H₂₂O₅S
MW: 410,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005870
Numéro CAS: 125-31-5
Merck Index: 14,10083
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/77/28997377.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 433.0 to 437.0 nm (pH7.0)
Absorbance min. 0.370 (10 mg/L, pH 7.0, 433.0 to 437.0 nm)
Transition interval (pH) (red)1.2 to 2.8 (yellow), (yellow)8.0 to 9.6 (purplish blue)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité