Acide 3-(méthylthio)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Methylthio)propionic Acid
M0811-25G M0811-100G
TCIAM0811-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAM0811-25G TCIAM0811-100G
Acide 3-(méthylthio)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(méthylthio)propionique
Formule: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00059635
Numéro CAS: 646-01-5
EINECS: 211-460-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=429a0b2ae04e40db69c5211be17b7d47612e1633&vid=429a0b2ae04e40db69c5211be17b7d47612e1633&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité