Diisocyanate de 1,3-phénylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1092-1G P1092-5G
TCIAP1092-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAP1092-1G TCIAP1092-5G
Diisocyanate de 1,3-phénylène ≥98.0% (par GC)
Diisocyanate de 1,3-phénylène
Formule: C₈H₄N₂O₂
Point d'ébullition: 103°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002018
Numéro CAS: 123-61-5
EINECS: 204-637-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1631ca77ce16df05da9d2fd4ca538eccfd11c3b&vid=a1631ca77ce16df05da9d2fd4ca538eccfd11c3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité