Diisocyanate de 1,4-phénylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1640-25G P1640-250G
TCIAP1640-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAP1640-25G TCIAP1640-250G
Diisocyanate de 1,4-phénylène ≥98.0% (par GC)
Diisocyanate de 1,4-phénylène
Formule: C₈H₄N₂O₂
Point d'ébullition: 118°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 104-49-4
EINECS: 203-207-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3627ce0058d5b23dffd11362351bf2cb4e660b0b&vid=3627ce0058d5b23dffd11362351bf2cb4e660b0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité