Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride

Synonyms: 1-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene

035110-1G 035110-5G
FLUO035110-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035110-1G FLUO035110-5G
3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride


Formule: C₈H₆BrF₃
MW: 239,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038231
Numéro CAS: 69902-83-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité