N-Méthylhydroxylammonium chlorure ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0804-5GEA 33 EUR InStock
TCIAM0804-5G TCIAM0804-25G
N-Méthylhydroxylammonium chlorure ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-Méthylhydroxylammonium chlorure
Formule: CH₆ClNO
MW: 83,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012597
Numéro CAS: 4229-44-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/74/28974274.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Water within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité