6-tert-Butyl-2,4-xylénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0903-25G B0903-500G B0903-100G
TCIAB0903-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB0903-25G TCIAB0903-500G TCIAB0903-100G
6-tert-Butyl-2,4-xylénol ≥97.0% (par GC)
6-tert-Butyl-2,4-xylénol
Formule: C₁₂H₁₈O
Point d'ébullition: 249°C
Numéro MDL: MFCD00002234
Numéro CAS: 1879-09-0
EINECS: 217-533-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94b9f4c00bb61414a236bc7a3d0e378b1a4832fd&vid=94b9f4c00bb61414a236bc7a3d0e378b1a4832fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 20.0 to 24.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité