1-Acétyl-2-imidazolidinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Acetylimidazolidin-2-one
A1945-25G A1945-5G
TCIAA1945-25GEA 222 EUR InStock
TCIAA1945-25G TCIAA1945-5G
1-Acétyl-2-imidazolidinone ≥98.0% (par GC)
1-Acetyl-2-imidazolidinone
Formule: C₅H₈N₂O₂
MW: 128,1300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00988254
Numéro CAS: 5391-39-9
EINECS: 226-388-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0913015bf87f47c26a84778adc4b8ac10525f72b&vid=0913015bf87f47c26a84778adc4b8ac10525f72b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité