Éthyl(phényl)malonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 2-ethyl-2-phenylmalonate
D3375-25G D3375-5G
TCIAD3375-25GEA 112 EUR InStock
TCIAD3375-25G TCIAD3375-5G
Éthyl(phényl)malonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Éthyl(phényl)malonate de diéthyle
Formule: C₁₅H₂₀O₄
MW: 264,32 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: –7°C
Numéro MDL: MFCD00040759
Numéro CAS: 76-67-5
EINECS: 200-978-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b2cc23245f1e019f34f630fc022b71f921e851f&vid=1b2cc23245f1e019f34f630fc022b71f921e851f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité