Mesoxalate de diéthyle ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 2-oxomalonate
M0866-5G M0866-25G
TCIAM0866-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAM0866-5G TCIAM0866-25G
Mesoxalate de diéthyle ≥94.0% (par GC)
Mesoxalate de diéthyle
Formule: C₇H₁₀O₅
MW: 174,15 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00009121
Numéro CAS: 609-09-6
EINECS: 210-176-2
Merck Index: 14,05913
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8f0814e527d647112871cc3e01f84fcb7764c00&vid=b8f0814e527d647112871cc3e01f84fcb7764c00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité