1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanide
T1054-1ML T1054-5ML
TCIAT1054-1MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAT1054-1ML TCIAT1054-5ML
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide ≥95.0% (par GC)
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
Formule: C₉H₁₇N
MW: 139,2380 g/mol
Point d'ébullition: 50°C
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000003
Numéro CAS: 14542-93-9
EINECS: 238-577-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=088c6fd684735151c841783d658b73922d444f98&vid=088c6fd684735151c841783d658b73922d444f98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité