N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1899-25G D1899-500G D1899-100G
TCIAD1899-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD1899-25G TCIAD1899-500G TCIAD1899-100G
N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate
Formule: C₂H₈ClNO
MW: 97,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012485
Numéro CAS: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=141e476ad5f9f075c7121548a8e8e1ac57570c4d&vid=141e476ad5f9f075c7121548a8e8e1ac57570c4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité