Benzyltrimethylammonium dichloroiodate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1604-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB1604-25G TCIAB1604-5G
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Formule: C₁₀H₁₆Cl₂IN
MW: 348,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075259
Numéro CAS: 114971-52-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/66/28933366.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité