meso-1,2,3,4-Tétrabromobutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0775-25G T0775-500G
TCIAT0775-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAT0775-25G TCIAT0775-500G
meso-1,2,3,4-Tétrabromobutane ≥98.0% (par GC)
meso-1,2,3,4-Tétrabromobutane
Formule: BrH₂C(BrCH)₂CH₂Br
Point d'ébullition: 181°C
Numéro MDL: MFCD00070471
Numéro CAS: 2657-67-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=412831859fb4c2fc34d3c9b666d7649493a1cff8&vid=412831859fb4c2fc34d3c9b666d7649493a1cff8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité