Tetrabutylammonium diiodoaurate
Fournisseur: TCI
T1357-1G T1357-100MG
TCIAT1357-1GEA 412 EUR InStock
TCIAT1357-1G TCIAT1357-100MG
Tetrabutylammonium diiodoaurate
Tetrabutylammonium diiodoaurate
Formule: C₁₆H₃₆AuI₂N
MW: 693,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145387
Numéro CAS: 50481-03-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9f392d5b2302b588702217ac7c4095926124981&vid=f9f392d5b2302b588702217ac7c4095926124981&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité