Tetrabutylammonium azide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T0920-25G T0920-5G
TCIAT0920-25GEA 270 EUR InStock
TCIAT0920-25G TCIAT0920-5G
Tetrabutylammonium azide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrabutylammonium azide
Formule: C₁₆H₃₆N₄
Point de fusion: 85°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060069
Numéro CAS: 993-22-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f7d23ec3f90efbd42943c1511666d8ec0e984e&vid=53f7d23ec3f90efbd42943c1511666d8ec0e984e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité