(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH1332-5GEA 280 EUR InStock
TCIAH1332-5G TCIAH1332-1G
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00067101
Numéro CAS: 86087-24-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/27/28971327.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -20.0 deg (C=2, Methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité