(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1716-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAT1716-5G TCIAT1716-1G
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00064327
Numéro CAS: 86087-23-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/00/28995700.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité