2-Amino-3,5-dibromopyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Amino-3,5-dibromopyrazine
A1806-1G A1806-5G
TCIAA1806-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAA1806-1G TCIAA1806-5G
2-Amino-3,5-dibromopyrazine ≥98.0% (par GC)
2-Amino-3,5-dibromopyrazine
Formule: C₄H₃Br₂N₃
MW: 252,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673150
Numéro CAS: 24241-18-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac9d4d421d50f2198c45e02d52d38a879f741489&vid=ac9d4d421d50f2198c45e02d52d38a879f741489&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité