2-Amino-5-bromopyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1683-1G A1683-5G
TCIAA1683-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAA1683-1G TCIAA1683-5G
2-Amino-5-bromopyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-bromopyrazine
Formule: C₄H₄BrN₃
MW: 174,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00235015
Numéro CAS: 59489-71-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0230bb8dcd59e5d9c343da9cb0746588c69a1e2f&vid=0230bb8dcd59e5d9c343da9cb0746588c69a1e2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité