2-Amino-3-chloropyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2143-1G A2143-5G
TCIAA2143-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA2143-1G TCIAA2143-5G
2-Amino-3-chloropyrazine ≥98.0% (par GC)
2-Amino-3-chloropyrazine
Formule: C₄H₄ClN₃
Numéro MDL: MFCD04114305
Numéro CAS: 6863-73-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63963ec1a076a133f85426a90bc7a4393ee5428c&vid=63963ec1a076a133f85426a90bc7a4393ee5428c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité