2,3-Dicyanopyrazine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrazine-2,3-dicarbonitrile
D1751-25G D1751-5G D1751-100G
TCIAD1751-25GEA 195 EUR InStock
TCIAD1751-25G TCIAD1751-5G TCIAD1751-100G
2,3-Dicyanopyrazine ≥99.0% (par GC)
2,3-Dicyanopyrazine
Formule: C₆H₂N₄
MW: 130,1069 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059771
Numéro CAS: 13481-25-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a0aacac74eadf852c1aceb455d61261fe4f2598&vid=7a0aacac74eadf852c1aceb455d61261fe4f2598&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité