2,3-Dicyano-5-methylpyrazine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2281-25G D2281-5G
TCIAD2281-25GEA 549 EUR InStock
TCIAD2281-25G TCIAD2281-5G
2,3-Dicyano-5-methylpyrazine ≥99.0% (par GC)
2,3-Dicyano-5-methylpyrazine
Formule: C₇H₄N₄
Numéro MDL: MFCD00191635
Numéro CAS: 52197-12-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5137623cdaf33dc311187493d9be120651710289&vid=5137623cdaf33dc311187493d9be120651710289&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité