2-Éthyl-3-(méthylthio)pyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0719-25G E0719-5G
TCIAE0719-25GEA 162 EUR InStock
TCIAE0719-25G TCIAE0719-5G
2-Éthyl-3-(méthylthio)pyrazine ≥98.0% (par GC)
2-Éthyl-3-(méthylthio)pyrazine
Formule: C₇H₁₀N₂S
Numéro MDL: MFCD00038027
Numéro CAS: 72987-62-3
EINECS: 277-191-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ff59fac4d5a83d323ff7abc68d6dcece399cf92&vid=3ff59fac4d5a83d323ff7abc68d6dcece399cf92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité