1,4,7-Triazacyclononane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1878-5GEA 773 EUR InStock
TCIAT1878-5G TCIAT1878-1G TCIAT1878-200MG
1,4,7-Triazacyclononane ≥98.0% (par GC)
1,4,7-Triazacyclononane
Formule: C₆H₁₅N₃
MW: 129,2 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point de fusion: 45°C
Numéro MDL: MFCD00012358
Numéro CAS: 4730-54-5
ONU: 3259
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/43/28995843.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité