(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1331-25G H1331-5G
TCIAH1331-25GEA 120 EUR InStock
TCIAH1331-25G TCIAH1331-5G
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥97.0% (par GC)
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 181°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00005374
Numéro CAS: 453-20-3
EINECS: 207-219-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a4107c37dac4bbd53d32e5f2ed145b30bcf4c53&vid=8a4107c37dac4bbd53d32e5f2ed145b30bcf4c53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité