2,4,6-Tribromorésorcinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2620-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT2620-1G TCIAT2620-5G
2,4,6-Tribromorésorcinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4,6-Tribromorésorcinol
Formule: C₆H₃Br₃O₂
MW: 346,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009717
Numéro CAS: 2437-49-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/31/28996331.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité