Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Allylcyclohexanone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A2230-25G A2230-5G
TCIAA2230-25GEA 282 EUR InStock
TCIAA2230-25G TCIAA2230-5G
2-Allylcyclohexanone ≥97.0% (par GC)
2-Allylcyclohexanone


Formule: C₉H₁₄O
Point d'ébullition: 94°C
Numéro MDL: MFCD00043548
Numéro CAS: 94-66-6
EINECS: 202-352-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a070c8c69f419dd81b3cd1f61aaa9d2929f559&vid=b7a070c8c69f419dd81b3cd1f61aaa9d2929f559&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité