Malonate d'éthyle et de tert-butyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3720-25G B3720-5G
TCIAB3720-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAB3720-25G TCIAB3720-5G
Malonate d'éthyle et de tert-butyle ≥95.0% (par GC)
Malonate d'éthyle et de tert-butyle
Formule: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00009193
Numéro CAS: 32864-38-3
EINECS: 251-269-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71295f8d2674f6275a7e81862b717b3766d424ae&vid=71295f8d2674f6275a7e81862b717b3766d424ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité