Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Malonate de di-tert-butyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAM1522-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAM1522-25G
Malonate de di-tert-butyle ≥98.0% (par GC)
Malonate de di-tert-butyle


Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Point d'ébullition: 67°C
Point de fusion: -6°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00008810
Numéro CAS: 541-16-2
Merck Index: 14,03034
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/82/28975782.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité