2-Phényléthanethiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenethyl mercaptan
P1715-25G P1715-5G
TCIAP1715-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAP1715-25G TCIAP1715-5G
2-Phényléthanethiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phényléthanethiol
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,2300 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00004891
Numéro CAS: 4410-99-5
EINECS: 224-563-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7469a08f418cf23c0e0e2d9d48aa0dfd8d0b3477&vid=7469a08f418cf23c0e0e2d9d48aa0dfd8d0b3477&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité