Bromure de décyltriméthylammonium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1-Decyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyldecan-1-aminium bromide
D1467-25G D1467-500G
TCIAD1467-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD1467-25G TCIAD1467-500G
Bromure de décyltriméthylammonium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de décyltriméthylammonium
Formule: C₁₃H₃₀BrN
MW: 280,30 g/mol
Point de fusion: 242°C
Numéro MDL: MFCD00041973
Numéro CAS: 2082-84-0
EINECS: 218-219-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69ae61ae22a76633b7b5a98bc82661c963e595e6&vid=69ae61ae22a76633b7b5a98bc82661c963e595e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité