3,5-Dichloro-2-pyridone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxypyridine
D3312-25G D3312-5G
TCIAD3312-25GEA 284 EUR InStock
TCIAD3312-25G TCIAD3312-5G
3,5-Dichloro-2-pyridone ≥98.0% (par GC)
3,5-Dichloro-2-pyridone
Formule: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015401
Numéro CAS: 5437-33-2
EINECS: 226-609-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d768cebf803cc2f6aea07c695c1afdc0e28760a&vid=0d768cebf803cc2f6aea07c695c1afdc0e28760a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité