N-Acetyl-L-methionine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A2056-25G A2056-5G
TCIAA2056-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAA2056-25G TCIAA2056-5G
N-Acetyl-L-methionine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Acetyl-L-methionine
Formule: C₇H₁₃NO₃S
Numéro MDL: MFCD00064441
Numéro CAS: 65-82-7
EINECS: 200-617-7
Merck Index: 14,00096
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce7d0fa7b1c0ff2b7f775990c3de4b3f12414301&vid=ce7d0fa7b1c0ff2b7f775990c3de4b3f12414301&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité