Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-Acétylthiourée ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Acetylthiourea, Acetylthiourea, N-Acetylthiourea, 1-Acetyl-2-thiourea

A0117-25G A0117-500G
TCIAA0117-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA0117-25G TCIAA0117-500G
N-Acétylthiourée ≥98.0% (sur base azote total)
N-Acetylthiourea


Formule: C₃H₆N₂OS
MW: 118,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004937
Numéro CAS: 591-08-2
EINECS: 209-699-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea16d6548903d88fbd50d32d79b4913654ccceb&vid=5ea16d6548903d88fbd50d32d79b4913654ccceb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité