Acide acétohydroxamique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Hydroxyacetamide
A0051-10G A0051-25G
TCIAA0051-10GEA 79.2 EUR InStock
TCIAA0051-10G TCIAA0051-25G
Acide acétohydroxamique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acetohydroxamic acid
Formule: C₂H₅NO₂
MW: 75,0666 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009994
Numéro CAS: 546-88-3
EINECS: 208-913-8
Merck Index: 14,00063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eeecd0eaecef85da56b7040c3bd71486c620f290&vid=eeecd0eaecef85da56b7040c3bd71486c620f290&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité