3-Chloro-3-oxopropionate d'éthyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
E0484-25G E0484-5G
TCIAE0484-25GEA 146 EUR InStock
TCIAE0484-25G TCIAE0484-5G
3-Chloro-3-oxopropionate d'éthyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-3-oxopropionate d'éthyle
Formule: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00000736
Numéro CAS: 36239-09-5
EINECS: 252-934-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37ffe2f80cba240e1bf43427d49962d1c7baedf7&vid=37ffe2f80cba240e1bf43427d49962d1c7baedf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité