Acétate de tétrabutylammonium ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetra-n-butylammonium acetate
T2694-25G T2694-100G
TCIAT2694-25GEA 115 EUR InStock
TCIAT2694-25G TCIAT2694-100G
Acétate de tétrabutylammonium ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Acétate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₈H₃₉NO₂
MW: 301,51 g/mol
Point de fusion: 98°C
Numéro MDL: MFCD00043208
Numéro CAS: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405882971c2595b7b46a8ce7bf9cbe65b34f36dc&vid=405882971c2595b7b46a8ce7bf9cbe65b34f36dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité