Tris[2-(2-méthoxyethoxy)éthyl]amine ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1231-25G T1231-500G T1231-100G
TCIAT1231-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAT1231-25G TCIAT1231-500G TCIAT1231-100G
Tris[2-(2-méthoxyethoxy)éthyl]amine ≥90.0% (par GC)
Tris[2-(2-méthoxyethoxy)éthyl]amine
Formule: C₁₅H₃₃NO₆
Point d'ébullition: 171°C
Point d'éclair: 162°C
Numéro MDL: MFCD00010748
Numéro CAS: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a9d1656ca29318ef89d9edd3821e3924ad978e7&vid=5a9d1656ca29318ef89d9edd3821e3924ad978e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité