Acide aminoiminomethanesulfinique ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Thiourea dioxide, FormamidinesulphInic acid
F0115-25G F0115-500G
TCIAF0115-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0115-25G TCIAF0115-500G
Acide aminoiminomethanesulfinique ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Acide aminoiminomethanesulfinique
Formule: CH₄N₂O₂S
MW: 108,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002397
Numéro CAS: 1758-73-2
EINECS: 217-157-8
ONU: 3341
ADR: 4.2,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10707f7d0c7002e37451a1e33c5a5ea65855f615&vid=10707f7d0c7002e37451a1e33c5a5ea65855f615&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité